6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR306607-1G
OR306607-250MG
OR306607-5G
APOSOR306607-1GEA
5720
CZK
APOSOR306607-1G
APOSOR306607-250MG
APOSOR306607-5G
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Vzorec:
C₈H₁₀N₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12033370 CAS číslo: 1159821-66-5 |