Tisk…
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30658-1G OR30658-250MG
APOSOR30658-1GEA 2690 CZK
APOSOR30658-1G APOSOR30658-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09750213
CAS číslo: 98141-42-5