Tisk…
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-6-bromo-m-xylene, 5-Bromo-2,4-xylidine
OR30656-1G OR30656-25G OR30656-5G
APOSOR30656-1GEA 827 CZK
APOSOR30656-1G APOSOR30656-25G APOSOR30656-5G
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₀BrN
MW: 200,076 g/mol
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038481
CAS číslo: 69383-60-4