2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OR30643-1G
OR30643-250MG
APOSOR30643-1GEA
13990
CZK
APOSOR30643-1G
APOSOR30643-250MG
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O₄S MW: 258,294 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10703327 CAS číslo: 71904-80-8 |