Tisk…
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR306345-100MG OR306345-1G OR306345-250MG
APOSOR306345-100MGEA 1620 CZK
APOSOR306345-100MG APOSOR306345-1G APOSOR306345-250MG
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₆H₉N₃O·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602189
CAS číslo: 1159737-11-7