Tisk…
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
OR306261-1G OR306261-5G
APOSOR306261-1GEA 7870 CZK
APOSOR306261-1G APOSOR306261-5G
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₉N₃
MW: 111,145 g/mol
Bod varu: 238 °C
Bod tání: 168…170 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059942
CAS číslo: 3524-49-0