8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
8-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
OR30605-1G
OR30605-250MG
APOSOR30605-1GEA
10580
CZK
APOSOR30605-1G
APOSOR30605-250MG
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Vzorec:
C₇H₄BrN₃ MW: 210,031 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09834590 CAS číslo: 929074-45-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |