Tisk…
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR306041-1G
APOSOR306041-1GEA 28930 CZK
APOSOR306041-1G
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Vzorec: C₁₃H₁₅BrO₃
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16458589
CAS číslo: 1226383-83-0