Tisk…
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR306025-1G OR306025-250MG
APOSOR306025-1GEA 25820 CZK
APOSOR306025-1G APOSOR306025-250MG
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16308461
CAS číslo: 91427-34-8