Tisk…
4-Bromo-1,8-naphthyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30601-1G OR30601-250MG
APOSOR30601-1GEA 26720 CZK
APOSOR30601-1G APOSOR30601-250MG
4-Bromo-1,8-naphthyridine 95%
4-Bromo-1,8-naphthyridine
Vzorec: C₈H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520860
CAS číslo: 54569-28-7