3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30583-1G
OR30583-250MG
APOSOR30583-1GEA
12400
CZK
APOSOR30583-1G
APOSOR30583-250MG
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Vzorec:
C₇H₄BrNS MW: 214,082 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11869741 CAS číslo: 94191-12-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)