Tisk…
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30581-1G OR30581-100MG
APOSOR30581-1GEA 4240 CZK
APOSOR30581-1G APOSOR30581-100MG
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrNS
Bod tání: 97…98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11052627
CAS číslo: 28783-17-7