Tisk…
3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Thieno[3,2-c]pyridin-3-amine, 3-Amino-5-azabenzo[b]thiophene
OR30578-1G OR30578-250MG
APOSOR30578-1GEA 10420 CZK
APOSOR30578-1G APOSOR30578-250MG
3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₇H₆N₂S
MW: 150,201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11869738
CAS číslo: 1159511-16-6