6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-(Bromomethyl)-2-azanaphthalene hydrobromide
OR30570-1G
OR30570-100MG
OR30570-250MG
APOSOR30570-1GEA
11910
CZK
APOSOR30570-1G
APOSOR30570-100MG
APOSOR30570-250MG
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Vzorec:
C₁₀H₈BrN·BrH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12022337 CAS číslo: 188861-57-6 |