6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30565-1G
OR30565-250MG
APOSOR30565-1GEA
10190
CZK
APOSOR30565-1G
APOSOR30565-250MG
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Vzorec:
C₁₀H₉NO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11226912 CAS číslo: 188861-59-8 |