Tisk…
1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305637-250MG OR305637-1G
APOSOR305637-250MGEA 3740 CZK
APOSOR305637-250MG APOSOR305637-1G
1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
1H-Indol-3-ylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094806
CAS číslo: 741253-05-4