1H-Indol-4-ylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305636-1G
OR305636-250MG
APOSOR305636-1GEA
5390
CZK
APOSOR305636-1G
APOSOR305636-250MG
1H-Indol-4-ylacetic acid
1H-Indol-4-ylacetic acid
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09837549 CAS číslo: 16176-74-2 |