Tisk…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305630-250MG
APOSOR305630-250MGEA 3310 CZK
APOSOR305630-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999197
CAS číslo: 5654-95-5