Tisk…
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
OR305616-25G
APOSOR305616-25GEA 4240 CZK
APOSOR305616-25G
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂S·ClH
MW: 254,779 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26743820
CAS číslo: 913614-18-3