1-Benzyl-D-proline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305608-1G
OR305608-5G
APOSOR305608-1GEA
1990
CZK
APOSOR305608-1G
APOSOR305608-5G
1-Benzyl-D-proline 97%
1-Benzyl-D-proline
Vzorec:
C₁₂H₁₅NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06656733 CAS číslo: 56080-99-0 |