2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305601-1G
OR305601-250MG
APOSOR305601-1GEA
13390
CZK
APOSOR305601-1G
APOSOR305601-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Vzorec:
C₇H₈N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18382584 CAS číslo: 23596-28-3 |