Tisk…
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Formylisoquinoline, 6-Formyl-2-azanaphthalene, Isoquinoline-6-carbaldehyde
OR30560-1G OR30560-250MG
APOSOR30560-1GEA 18020 CZK
APOSOR30560-1G APOSOR30560-250MG
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Isoquinoline-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06227438
CAS číslo: 173089-81-1