3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305575-1G
OR305575-250MG
APOSOR305575-1GEA
16340
CZK
APOSOR305575-1G
APOSOR305575-250MG
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₅ClN₂O₂ MW: 196,591 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11499013 CAS číslo: 1031417-73-8 |