4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
OR305561-1G
OR305561-250MG
OR305561-5G
APOSOR305561-1GEA
3770
CZK
APOSOR305561-1G
APOSOR305561-250MG
APOSOR305561-5G
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec:
C₆H₁₁N₃ MW: 125,172 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11112127 CAS číslo: 151521-49-2 |