5-Methyl-1H-indazol-4-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305526-100MG
OR305526-1G
OR305526-250MG
APOSOR305526-100MGEA
1620
CZK
APOSOR305526-100MG
APOSOR305526-1G
APOSOR305526-250MG
5-Methyl-1H-indazol-4-amine 95+%
5-Methyl-1H-indazol-4-amine
Vzorec:
C₈H₉N₃ MW: 147,177 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19204122 CAS číslo: 81115-60-8 |