Tisk…
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305494-250MG OR305494-100MG OR305494-1G
APOSOR305494-250MGEA 3100 CZK
APOSOR305494-250MG APOSOR305494-100MG APOSOR305494-1G
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine 95%
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20040069
CAS číslo: 56468-23-6