Tisk…

Cyclohexylacetaldehyde 90%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR30546-1G OR30546-250MG
APOSOR30546-1GEA 3410 CZK
APOSOR30546-1G APOSOR30546-250MG
Cyclohexylacetaldehyde 90%
Cyclohexylacetaldehyde
Vzorec: C₈H₁₄O
Bod varu: 58…60 °C (10 mm Hg)
Hustota: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02261737
CAS číslo: 5664-21-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR