Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305451-250MG OR305451-100MG OR305451-1G
APOSOR305451-250MGEA 5690 CZK
APOSOR305451-250MG APOSOR305451-100MG APOSOR305451-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Vzorec: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176749
CAS číslo: 896139-85-8