Tisk…
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305450-1G OR305450-100MG OR305450-250MG
APOSOR305450-1GEA 5720 CZK
APOSOR305450-1G APOSOR305450-100MG APOSOR305450-250MG
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Vzorec: C₁₃H₁₇N₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00864534
CAS číslo: 14255-87-9
EINECS: 238-133-3