Tisk…
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305443-1G OR305443-250MG
APOSOR305443-1GEA 15280 CZK
APOSOR305443-1G APOSOR305443-250MG
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate
Vzorec: C₉H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24642226
CAS číslo: 1000373-79-4