Tisk…
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxypyrimidin-4-ol, 2-Methoxypyrimidin-4(1H)-one, 2-Methoxypyrimidin-4(3H)-one
OR30542-1G OR30542-250MG
APOSOR30542-1GEA 2240 CZK
APOSOR30542-1G APOSOR30542-250MG
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,113 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00128202
CAS číslo: 25902-86-7