Tisk…
(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-(carboxymethyl)pyridine, 2-(6-Aminopyridin-3-yl)ethanoic acid
OR305409-250MG
APOSOR305409-250MGEA 21660 CZK
APOSOR305409-250MG
(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Aminopyridin-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757480
CAS číslo: 39658-45-2