Tisk…
3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305406-1G OR305406-250MG
APOSOR305406-1GEA 21330 CZK
APOSOR305406-1G APOSOR305406-250MG
3-(Sulphanylmethyl)pyridine 95%
3-(Sulphanylmethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₇NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01691719
CAS číslo: 17617-05-9