6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305400-250MG
OR305400-1G
APOSOR305400-250MGEA
2820
CZK
APOSOR305400-250MG
APOSOR305400-1G
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec:
C₆H₄BrN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13178164 CAS číslo: 934560-92-6 |