Tisk…
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305394-1G OR305394-10G OR305394-5G
APOSOR305394-1GEA 870 CZK
APOSOR305394-1G APOSOR305394-10G APOSOR305394-5G
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₇H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456552
CAS číslo: 79173-38-9