4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305364-250MG
OR305364-1G
APOSOR305364-250MGEA
3970
CZK
APOSOR305364-250MG
APOSOR305364-1G
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine
Vzorec:
C₆H₅BrN₄ MW: 213,035 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13177853 CAS číslo: 870244-35-2 |