Tisk…
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305325-1G OR305325-250MG
APOSOR305325-1GEA 0 CZK
APOSOR305325-1G APOSOR305325-250MG
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂N₂O·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09053337
CAS číslo: 1173081-96-3