Tisk…
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305308-1G OR305308-250MG
APOSOR305308-1GEA 2940 CZK
APOSOR305308-1G APOSOR305308-250MG
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Vzorec: C₄H₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778413
CAS číslo: 89102-73-8