Tisk…
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305302-250MG OR305302-1G
APOSOR305302-250MGEA 705 CZK
APOSOR305302-250MG APOSOR305302-1G
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Vzorec: C₈H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848600
CAS číslo: 200049-46-3