Tisk…
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Oxoisoindoline-4-carboxylic acid, 3-Oxo-4-isoindolinecarboxylic acid
OR305297-250MG
APOSOR305297-250MGEA 3410 CZK
APOSOR305297-250MG
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11506114
CAS číslo: 935269-27-5