Tisk…
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305285-250MG OR305285-1G
APOSOR305285-250MGEA 21490 CZK
APOSOR305285-250MG APOSOR305285-1G
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13177824
CAS číslo: 23386-40-5