Tisk…
5-Chloroisoindolin-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305284-1G OR305284-250MG
APOSOR305284-1GEA 4770 CZK
APOSOR305284-1G APOSOR305284-250MG
5-Chloroisoindolin-1-one
5-Chloroisoindolin-1-one
Vzorec: C₈H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234731
CAS číslo: 74572-29-5