Tisk…
2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305260-250MG OR305260-1G OR305260-5G
APOSOR305260-250MGEA 1700 CZK
APOSOR305260-250MG APOSOR305260-1G APOSOR305260-5G
2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
2,3-Dihydro-1H-indol-4-amine
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Bod tání: 44…45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08234591
CAS číslo: 52537-01-6