Tisk…
1H-Indole-4-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305209-1G OR305209-250MG
APOSOR305209-1GEA 5690 CZK
APOSOR305209-1G APOSOR305209-250MG
1H-Indole-4-carbohydrazide
1H-Indole-4-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₉N₃O
MW: 175,187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738885
CAS číslo: 885272-22-0