Tisk…
2-Iodo-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305199-1G
APOSOR305199-1GEA 9360 CZK
APOSOR305199-1G
2-Iodo-1H-indole
2-Iodo-1H-indole
Vzorec: C₈H₆IN
MW: 243,044 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10699391
CAS číslo: 26340-49-8