Tisk…
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305186-250MG OR305186-100MG
APOSOR305186-250MGEA 6950 CZK
APOSOR305186-250MG APOSOR305186-100MG
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₆H₆N₄
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846337
CAS číslo: 69825-84-9