Tisk…
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305176-1G OR305176-250MG
APOSOR305176-1GEA 13060 CZK
APOSOR305176-1G APOSOR305176-250MG
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Vzorec: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08668843
CAS číslo: 15548-89-7