2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305175-1G
OR305175-250MG
OR305175-5G
APOSOR305175-1GEA
857
CZK
APOSOR305175-1G
APOSOR305175-250MG
APOSOR305175-5G
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
Vzorec:
C₉H₇BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08668745 CAS číslo: 162356-38-9 |