Tisk…
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305166-1G OR305166-250MG
APOSOR305166-1GEA 6520 CZK
APOSOR305166-1G APOSOR305166-250MG
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅IN₂
MW: 244.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13177252
CAS číslo: 908269-30-7