Tisk…
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305152-250MG OR305152-1G
APOSOR305152-250MGEA 2150 CZK
APOSOR305152-250MG APOSOR305152-1G
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160.173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13177175
CAS číslo: 29096-64-8